Få mere at vide
Tolfenaminsyre, LoGiCal
Artikelnummer. 30461921
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461921 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461921 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3395.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tolfenamic acid
CAS 13710-19-5
Analyt- eller komponentnavne Tolfenamic acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H12 Cl N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Tolfenamic acid, 2-[(3-Chloro-2-methylphenyl)amino]benzoic acid, N-(3-Chlor-o-tolyl)-anthranilsäure
InChI formel InChI=1S/C14H12ClNO2/c1-9-11(15)6-4-8-12(9)16-13-7-3-2-5-10(13)14(17)18/h2-8,16H,1H3,(H,17,18)
Løsningstype Fedt
SMIL Cc1c(Cl)cccc1Nc2ccccc2C(=O)O
IUPAC navn 2-(3-klor-2-methylanilino) benzoesyre
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 261.7
Mængde 10 mg
Formel vægt 261,0557 g/mol