Få mere at vide
Tolfenaminsyre, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tolfenamic acid |
| CAS | 13710-19-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Tolfenamic acid |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C14 H12 Cl N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Tolfenamic acid, 2-[(3-Chloro-2-methylphenyl)amino]benzoic acid, N-(3-Chlor-o-tolyl)-anthranilsäure |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12ClNO2/c1-9-11(15)6-4-8-12(9)16-13-7-3-2-5-10(13)14(17)18/h2-8,16H,1H3,(H,17,18) |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | Cc1c(Cl)cccc1Nc2ccccc2C(=O)O |
| Vis mere |