missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tolfenamic Acid-13C6, TRC

Artikelnummer. 30456640
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456640 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30456640 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT53530310MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tolfenamic acid 13C6 (benzoic ring 13C6)
CAS 1420043-61-3
Molekylær formel 13C6 C8 H12 Cl N O2
Mængde 10 mg
Synonym Tolfenamic Acid-13C6
InChI formel InChI=1S/C14H12ClNO2/c1-9-11(15)6-4-8-12(9)16-13-7-3-2-5-10(13)14(17)18/h2-8,16H,1H3,(H,17,18)/i2+1,3+1,5+1,7+1,10+1,13+1
SMIL Cc1c(Cl)cccc1N[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]2C(=O)O
IUPAC navn 2-(3-chloro-2-methylanilino)(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-triene-1-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 267.659
Formel vægt 267.076
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.