missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tolfenamic Acid-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tolfenamic acid 13C6 (benzoic ring 13C6) |
| CAS | 1420043-61-3 |
| Molekylær formel | 13C6 C8 H12 Cl N O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Tolfenamic Acid-13C6 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12ClNO2/c1-9-11(15)6-4-8-12(9)16-13-7-3-2-5-10(13)14(17)18/h2-8,16H,1H3,(H,17,18)/i2+1,3+1,5+1,7+1,10+1,13+1 |
| SMIL | Cc1c(Cl)cccc1N[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]2C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(3-chloro-2-methylanilino)(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-triene-1-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 267.659 |
| Formel vægt | 267.076 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?