Få mere at vide
Tolfenaminsyre 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315898
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315898 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315898 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17591000AL1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tolfenamic acid
CAS 13710-19-5
Analyt- eller komponentnavne Tolfenamic acid
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C14 H12 Cl N O2
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Tolfenamic acid, 2-[(3-Chloro-2-methylphenyl)amino]benzoic acid, N-(3-Chlor-o-tolyl)-anthranilsäure
InChI formel InChI=1S/C14H12ClNO2/c1-9-11(15)6-4-8-12(9)16-13-7-3-2-5-10(13)14(17)18/h2-8,16H,1H3,(H,17,18)
SMIL Cc1c(Cl)cccc1Nc2ccccc2C(=O)O
IUPAC navn 2-(3-klor-2-methylanilino) benzoesyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 261.7
Mængde 1 ml
Formel vægt 261,0557 g/mol