Få mere at vide
Tolclofos-methyl-oxon, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tolclofos-methyl-oxon |
| CAS | 97483-08-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Tolclofos-methyl-oxon |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C9 H11 Cl2 O4 P |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Tolclofos-methyl Oxon, Phosphoric acid, 2,6-dichloro-4-methylphenyl dimethyl ester, Tolclofos-methyl-oxon; |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11Cl2O4P/c1-6-4-7(10)9(8(11)5-6)15-16(12,13-2)14-3/h4-5H,1-3H3 |
| SMIL | COP(=O)(OC)Oc1c(Cl)cc(C)cc1Cl |
| IUPAC navn | (2,6-dichloro-4-methylphenyl) dimethyl phosphate |
| Vis mere |