missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tolcide 2230 (90%), TRC

Artikelnummer. 30011466
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011466 100 mg
30004565 250 mg
30005982 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30011466 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT535280100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 21564-17-0
Molekylær formel C9 H6 N2 S3
Molekylvægt (g/mol) 238.35
Synonym TCMTB (2-(Thiocyanomethylthio)benzothiazole), Thiocyanic acid, (2-benzothiazolylthio)methyl ester, (2-Benzothiazolylthio)methyl thiocyanate, 2-(Thiocyanatomethylthio)-1,3-benzothiazole, 2-(Thiocyanatomethylthio)benzo[d]thiazole, 2-(Thiocyanomethylthio)benzothiazole, 2-(Thiocyanomethylthio)benzthiazole, 2-[(Thiocyanatomethyl)thio]benzothiazole, Acticide WB 300, Afrotin CRO, Alentisan, Argent, Argent 30, Ascend, BN 30, Benthiazole, Bulab 6009, Busan 1030, Busan 1118, Busan 15, Busan 30, Busan 30-1, Busan 30A, Busan 30I, Busan 30L, Busan 30WB, Busan 30WBA, Busan 70, Busan 71, Busan 72, Busan 72A, Busan 80, Delsan 30, Fungicide FDE, Guzafan, Ichiban, KVK 733059, Nu-flow T, Nusan, Sancelant TMB, Superdavloxan, TCMTB, Tolcide 2230
IUPAC navn 1,3-benzothiazol-2-ylsulfanylmethyl thiocyanate
SMIL N#CSCSc1nc2ccccc2s1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale TCMTB (Busan)
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H6N2S3/c10-5-12-6-13-9-11-7-3-1-2-4-8(7)14-9/h1-4H,6H2
Formel vægt 237.9693
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.