Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tolcapone
Artikelnummer. 16611862 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16611862 250 mg -
16601862 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16611862 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 463282500
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 134308-13-7
Molekylær formel C14H11NO5
Molekylvægt (g/mol) 273.24
InChI nøgle MIQPIUSUKVNLNT-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 5-(4-methylbenzoyl)-3-nitrobenzen-1,2-diol
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC(O)=C(O)C(=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tolcapone
Smeltepunkt 145.0°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 273.24
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tolcapone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tolcapone