Få mere at vide
Tolbutamid, LoGiCal
Artikelnummer. 30459488
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459488 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30459488 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1089.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tolbutamide
CAS 64-77-7
Analyt- eller komponentnavne Tolbutamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H18 N2 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Tolbutamide, N-[(Butylamino)carbonyl]-4-methyl-benzenesulfonamide, 1-Butyl-3-(p-tolylsulfonyl)urea, Tolylsulfonylbutylurea, 3-(p-Tolyl-4-sulfonyl)-1-butylurea, N-Butyl-N'-(4-methyl-phenylsulfonyl)urea, Artosin, Artozin, Mobenol, Diabetol, Orabet, Oralin, Orezan, Orinase, Orinaz, Oterben, Pramidex, Rastinon, NSC 23813, NSC 87833;
InChI formel InChI=1S/C12H18N2O3S/c1-3-4-9-13-12(15)14-18(16,17)11-7-5-10(2)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H2,13,14,15)
Løsningstype Fedt
SMIL CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
IUPAC navn 1-butyl-3-(4-methylphenyl)sulfonylurinstof
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 270.35
Mængde 10 mg
Formel vægt 270,1038 g/mol