Få mere at vide
Tolbutamid, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310839
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30310839 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30310839 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC17589900100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tolbutamide
CAS 64-77-7
Analyt- eller komponentnavne Tolbutamide
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C12 H18 N2 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Tolbutamide
InChI formel InChI=1S/C12H18N2O3S/c1-3-4-9-13-12(15)14-18(16,17)11-7-5-10(2)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H2,13,14,15)
SMIL CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
IUPAC navn 1-butyl-3-(4-methylphenyl)sulfonylurinstof
Molekylvægt (g/mol) 270.35
Mængde 100 mg
Formel vægt 270,1038 g/mol