missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tolbutamide-d9, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tolbutamide-d9 |
| CAS | 1219794-57-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12 2H9 H9 N2 O3 S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Benzenesulfonamide','N-[(butyl-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9-amino)carbonyl]-4-methyl- (ACI), N-[(Butyl-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9-amino)carbonyl]-4-methylbenzenesulfonamide (ACI), N-[(Butyl-d9-amino)carbonyl]-4-methylbenzenesulfonamide, 1-(Butyl-d9)-3-(4-methylphenyl)sulfonylurea, N-(Butyl-d9)-N'-(p-tolylsulfonyl)urea, Tolbutamide-d9, Tolbutamide-D9 (butyl-D9) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O3S/c1-3-4-9-13-12(15)14-18(16,17)11-7-5-10(2)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H2,13,14,15)/i1D3,3D2,4D2,9D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1 |
| IUPAC navn | 1-(4-methylphenyl)sulfonyl-3-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl)urea |
| Molekylvægt (g/mol) | 279.4 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?