Få mere at vide
Tolbutamid 1,0 mg/ml i acetonitril, LoGiCal
Artikelnummer. 30460750
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30460750 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460750 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP1089.0011
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tolbutamide
CAS 64-77-7
Analyt- eller komponentnavne Tolbutamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H18 N2 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Tolbutamide, N-[(Butylamino)carbonyl]-4-methyl-benzenesulfonamide, 1-Butyl-3-(p-tolylsulfonyl)urea, Tolylsulfonylbutylurea, 3-(p-Tolyl-4-sulfonyl)-1-butylurea, N-Butyl-N'-(4-methyl-phenylsulfonyl)urea, Artosin, Artozin, Mobenol, Diabetol, Orabet, Oralin, Orezan, Orinase, Orinaz, Oterben, Pramidex, Rastinon, NSC 23813, NSC 87833;
InChI formel InChI=1S/C12H18N2O3S/c1-3-4-9-13-12(15)14-18(16,17)11-7-5-10(2)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H2,13,14,15)
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
IUPAC navn 1-butyl-3-(4-methylphenyl)sulfonylurinstof
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 270.35
Mængde 1 ml
Formel vægt 270,1038 g/mol