missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tolazoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tolazoline |
| CAS | 59-98-3 |
| Molekylær formel | C10H12N2 |
| Mængde | 2 g |
| Synonym | 2-Imidazoline','2-benzyl- (8CI), Imidazoline','2-benzyl- (6CI), 4,5-Dihydro-2-(phenylmethyl)-1H-imidazole, 2-Benzyl-2-imidazoline, 2-Benzyl-4,5-dihydro-1H-imidazole, 2-Benzyl-4,5-imidazoline, 2-Benzylimidazoline, Artonil, Benzazoline, Benzidazol, Benzylimidazoline, Dilatol ASI, Divascol, Imidalin, Imidaline, Kasimid, Lambril, NSC 35110, Olitensol, Peripherine, Phenylmethylimidazoline, Prefaxil, Priscol, Priscoline, Vasimid, Vasodil |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2/c1-2-4-9(5-3-1)8-10-11-6-7-12-10/h1-5H,6-8H2,(H,11,12) |
| SMIL | C(C1=NCCN1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-benzyl-4,5-dihydro-1H-imidazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.22 |
| Formel vægt | 160.1 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?