Få mere at vide
Tolazolin, TRC
Artikelnummer. 30453374
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30453374 5 g
1 options
Artikelnummer. 30453374 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT5350035G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tolazoline
CAS 59-98-3
Molekylær formel C10H12N2
Mængde 5 g
Synonym 2-Imidazoline','2-benzyl- (8CI), Imidazoline','2-benzyl- (6CI), 4,5-Dihydro-2-(phenylmethyl)-1H-imidazole, 2-Benzyl-2-imidazoline, 2-Benzyl-4,5-dihydro-1H-imidazole, 2-Benzyl-4,5-imidazoline, 2-Benzylimidazoline, Artonil, Benzazoline, Benzidazol, Benzylimidazoline, Dilatol ASI, Divascol, Imidalin, Imidaline, Kasimid, Lambril, NSC 35110, Olitensol, Peripherine, Phenylmethylimidazoline, Prefaxil, Priscol, Priscoline, Vasimid, Vasodil
InChI formel InChI=1S/C10H12N2/c1-2-4-9(5-3-1)8-10-11-6-7-12-10/h1-5H,6-8H2,(H,11,12)
SMIL C(C1=NCCN1)c2ccccc2
IUPAC navn 2-benzyl-4,5-dihydro-1H-imidazol
Molekylvægt (g/mol) 160.22
Formel vægt 160.1