Få mere at vide
Tolazolin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30456741
Skift visning
Mængde:
50 mg
2.5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456741 10 g
30449616 50 mg
30455587 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30456741 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT53500010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59-97-2
Molekylær formel C10 H12 N2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 196.68
Synonym Tolazoline Hydrochloride, 4,5-Dihydro-2-(phenylmethyl)-1H-imidazole hydrochloride, 2-Benzyl-2-imidazoline hydrochloride, 2-Benzyl-2-iminazoline hydrochloride, Benzazoline hydrochloride, 2-Benzyl-4,5-imidazoline hydrochloride, Phenylmethylimidazolin hydrochloride
IUPAC navn 2-benzyl-4,5-dihydro-1H-imidazol; hydrochlorid
SMIL Cl.C(C1=NCCN1)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tolazoline Hydrochloride
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H12N2.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)8-10-11-6-7-12-10;/h1-5H,6-8H2,(H,11,12);1H
Formel vægt 196.0767