Få mere at vide
Tolazolin hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17960916
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17960916 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17960916 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0585.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Tolazolin hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tolazoline Hydrochloride
CAS 59-97-2
Analyt- eller komponentnavne Tolazoline Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H12 N2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Tolazoline Hydrochloride, 4,5-Dihydro-2-(phenylmethyl)-1H-imidazole hydrochloride, 2-Benzyl-2-imidazoline hydrochloride, 2-Benzyl-2-iminazoline hydrochloride, Benzazoline hydrochloride, 2-Benzyl-4,5-imidazoline hydrochloride, Phenylmethylimidazolin hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H12N2.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)8-10-11-6-7-12-10;/h1-5H,6-8H2,(H,11,12);1H
SMIL Cl.C(C1=NCCN1)c2ccccc2
IUPAC navn 2-benzyl-4,5-dihydro-1H-imidazol; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 196.68
Mængde 500 mg
Formel vægt 196,0767 g/mol