Få mere at vide
Tolazoline hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16470718
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16470718 5 g
16432009 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16470718 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYA0066A
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Tolazoline (hydrochloride)(Imidaline (hydrochloride)) Hcl is a non-selective competitive α-adrenergic receptor antagonist.
Tolazoline (hydrochloride)(Imidaline (hydrochloride)) Hcl is a non-selective competitive α-adrenergic receptor antagonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tolazoline hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 59-97-2
Farve White
Mængde 5 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H13ClN2
Synonym Imidaline hydrochlorideNSC35110 hydrochloride
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 50 mg/mL (254.22 mM) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (169.46 mM; Need ultrasonic)
SMIL [H]Cl.C1(CC2=CC=CC=C2)=NCCN1
Molekylvægt (g/mol) 196.68
Formel vægt 196.68
Procent renhed 98.0%