Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tolazolinhydrochlorid, 99 %
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tolazoline hydrochloride |
| Smeltepunkt | 172,0 °C til 176,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 250 g |
| Merck Index | 15, 9666 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: frit opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i kloroform, frit opløselig i alkohol, let opløselig i ether og ethylacetat |
| Formel vægt | 196.72 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Tolazoline hydrochloride
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /