Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tolazolinhydrochlorid, 99 %
Artikelnummer. 10011540 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10011540 50 g Plastflaske 50g
10370954 250 g Plastflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10011540 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 138980500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 59-97-2 | C10H12N2·HCl | 196,72 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59-97-2
Molekylær formel C10H12N2·HCl
Molekylvægt (g/mol) 196.72
MDL nummer MFCD00012693
InChI nøgle RHTNTTODYGNRSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tolazoline hydrochloride, tolazoline hcl, 2-benzyl-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrochloride, arterodyl, tolavad, tolpal, priscoline hydrochloride, tolazoline chloride, imidaline hydrochloride, benzazoline hydrochloride
PubChem CID 6048
IUPAC navn 2-benzyl-4,5-dihydro-lH-imidazol;hydrochlorid
SMIL C1CN=C(N1)CC2=CC=CC=C2.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tolazoline hydrochloride
Smeltepunkt 172,0 °C til 176,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Mængde 50 g
Merck Index 15, 9666
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: frit opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i kloroform, frit opløselig i alkohol, let opløselig i ether og ethylacetat
Formel vægt 196.72
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tolazoline hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /