Få mere at vide
Tolazolin Hydrochlorid 1,0 mg/ml i Methanol (som fri base), LoGiCal
Artikelnummer. 30462019
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30462019 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462019 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0585.0001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tolazoline Hydrochloride
CAS 59-97-2
Analyt- eller komponentnavne Tolazoline Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H12 N2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Tolazoline Hydrochloride, 4,5-Dihydro-2-(phenylmethyl)-1H-imidazole hydrochloride, 2-Benzyl-2-imidazoline hydrochloride, 2-Benzyl-2-iminazoline hydrochloride, Benzazoline hydrochloride, 2-Benzyl-4,5-imidazoline hydrochloride, Phenylmethylimidazolin hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H12N2.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)8-10-11-6-7-12-10;/h1-5H,6-8H2,(H,11,12);1H
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL Cl.C(C1=NCCN1)c2ccccc2
IUPAC navn 2-benzyl-4,5-dihydro-1H-imidazol; hydrochlorid
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 196.68
Mængde 1 ml
Formel vægt 196,0767 g/mol