Få mere at vide
Tolazamide, Mikromol™
Artikelnummer. 17981086
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17981086 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17981086 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1344.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Tolazamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tolazamide
CAS 1156-19-0
Analyt- eller komponentnavne Tolazamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H21 N3 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzenesulfonamide, N-[[(hexahydro-1H-azepin-1-yl)amino]carbonyl]-4-methyl-, Urea, 1-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)-3-(p-tolylsulfonyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-(4-Methylphenylsulfonyl)-3-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)urea, 1-(Hexahydro-1-azepinyl)-3-p-tolylsulfonylurea, 1-(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)-3-(p-tolylsulfonyl)urea, Diabewas, N-(p-Toluenesulfonyl)-N'-hexamethyleniminourea, NSC 70762, Norglycin, Tolanase, Tolazamide, Tolinase, U 17835, Tolbutamide Impurity C
InChI formel InChI=1S/C14H21N3O3S/c1-12-6-8-13(9-7-12)21(19,20)16-14(18)15-17-10-4-2-3-5-11-17/h6-9H,2-5,10-11H2,1H3,(H2,15,16,18)
SMIL Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NN2CCCCCC2
IUPAC navn 1-(azepan-1-yl)-3-(4-methylphenyl)sulfonylurinstof
Molekylvægt (g/mol) 311.4
Mængde 100 mg
Formel vægt 311,1304 g/mol