Få mere at vide
Toladryl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Toladryl |
| CAS | 19804-27-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C18 H23 N O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Ethanamine','N,N-dimethyl-2-[(4-methylphenyl)phenylmethoxy]-, Ethylamine','N,N-dimethyl-2-[(p-methyl-α-phenylbenzyl)oxy]- (7CI,8CI), N,N-Dimethyl-2-[(4-methylphenyl)phenylmethoxy]ethanamine, 4-Methyldiphenhydramine, N,N-Dimethyl-N-[2-(p-methyl-α-phenylbenzyloxy)ethyl]amine, Toladryl, p-Methylbenzhydryl 2-dimethylaminoethyl ether, p-Methyldiphenhydramine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23NO/c1-15-9-11-17(12-10-15)18(20-14-13-19(2)3)16-7-5-4-6-8-16/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3 |
| SMIL | CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccc(C)cc2 |
| IUPAC navn | N,N-dimethyl-2-[(4-methylphenyl)-phenylmethoxy]ethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 269.38 |
| Vis mere |