Få mere at vide
Kimberly-Clark™ Aquarius™ Toilettissue dispenser - Jumbo Centrefeed Roll
Descrizione
- Skab en hygiejnisk og koordineret toiletoplevelse med Aquarius™ dispensersortiment, designet til at fungere i harmoni med det betroede og velkendte Kleenex™ og Scott™ mærker.
- Disse vaskerumsdispensere er designet til at understøtte hygiejnestandarder og levere en ensartet vaskerumsløsning, der passer til dine hygiejnebehov på arbejdspladsen.
- De Aquarius™ mini twin roll centrefeed toiletpapir dispenser leverer maksimal hygiejne uden at gå på kompromis med effektiviteten.
- Denne centrefeed toiletrulle dispenser er en del af Aquarius™ koordineret vaskerumsserie, designet til at fungere i harmoni med 8591 Scott™ Control™ centrefeed toiletpapirruller og i sort farve tilbyder et alternativ til hvid for at komplementere dit badeværelsesindretning eller give høj kontrast til brugervenlighed, hvor det er nødvendigt.
- Den kommercielle toiletpapirdispenser har kontrolleret et-arks dispensering for øget effektivitet - hjælper med at kontrollere brugen, reducere spild og reducere unødvendige omkostninger samt minimere miljøpåvirkningen ved at reducere råmateriale-, opbevarings- og transportbehov.
- Den høje kapacitet af dette Aquarius™ toiletpapirdispenser betyder, at der kræves mindre tid til genopfyldning, hvilket sikrer, at der altid er et produkt tilgængeligt og giver mere tid til rådighed til vigtige rengøringsopgaver for at forbedre din arbejdspladshygiejne.
- Denne dobbelte toiletrulle-dispenser kan rumme to ruller og gør det muligt at køre hver rulle helt ud før udskiftning, hvilket minimerer spild fra resterende ruller. Som det højeste kapacitetssystem til dobbelt centrefeed rulledispenser på markedet er det ideelt til et travlt toiletmiljø.
- De Aquarius™ mini twin roll centrefeed toiletpapir dispenser er den mest hygiejniske dispenser i forhold til konkurrenterne. Den er helt lukket for at øge hygiejnen på toilettet, beskytte rullerne mod krydskontaminering og sikre, at brugerne kun rører ved det ark, de bruger. Vores berøringsfri dispensere reducerer risikoen for krydskontaminering.
- Det højglans, glatte, afrundede design af denne toiletpapirdispenser har ingen snavsfælder, hvilket tillader en nem rensning med én aftørring for forbedret hygiejne på toilettet.
- Det patenterede dobbeltdørssystem gør det muligt at skifte den ene centrefeed toiletrulle uafhængigt uden at forstyrre den anden rulle for maksimal effektivitet og minimalt spild.
- Perfekt til små rum, det flad-til-væg-design af denne centrefeed toiletrulle-dispenser rager kun op til 133 mm ind i skabet og er robust, låsbar og brandsikker.
- Denne toiletrulle dispenser er kun kompatibel til brug med Scott™ Control™ mini twin centrefeed toiletpapir 8591, skabt til at komplementere hinanden og føre an inden for hygiejne og effektivitet.
- De Aquarius™ mini dobbelt centrefeed toiletpapir dispenser måler 46,4 (L) x 27,4 (B) x 13,3 cm (D)
Specifica
Specifica
| Produkttype | Twin Centrefeed Toiletrulle Dispenser |
| Farve | Hvid |
| Holder | 2 ruller |
| Materiale | Plast |
| Montering | Vægmontering |
| Antal rum | 1 |
| Produkt stil | Hængslet låg med frontåbning |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?