Få mere at vide
Gilac™ Toiletrulleholder
Artikelnummer. 17908871
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
17908871 Hvid
1 options
Artikelnummer. 17908871 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G593921
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.01 DKK
    28.20 DKK / Pakke med 1
    Spare 11.81 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Toiletrulleholder er velegnet til institutionelle cateringbehov. Designet til intensiv brug.
  • Produkt egnet til institutionelle cateringbehov.
  • Designet til intensiv brug.
  • Fremragende holdbarhed og lang levetid.
  • Et originalt GILAC Hygiene-produkt.
  • Fremstillet i mange år, så identisk produktudskiftning er mulig og nem.
Tekniske data
Produkttype Toiletpapir dispenser
Farve Hvid
Længde (engelsk) 5,3 tommer
Længde (metrisk) 135 mm
Bredde (engelsk) 5,1 tommer
Bredde (metrisk) 130 mm
Højde (engelsk) 4,3 tommer
Højde (metrisk) 110 mm
Holder Toiletrulle
Materiale Plast
Montering Vægmontering
Antal rum 1
Produkt stil Front-loading med åbning