Beskrivelse
- Giv en moderne og funktionel følelse til lavtrafikerede toiletter med denne Elevation toiletpapirdispenser.
- Forbedr hygiejnen, da store toiletpapirruller er beskyttet i denne lukkede dispenser.
- Spar plads takket være dette kompakte design, der kan passe til mindre badeværelser.
- Undgå at skære eller ridse hænder med vores toiletpapirdispensers unikke og brugervenlige rivefunktion.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Toiletpapirdispenser |
| Farve | Sort |
| Alternativt varenummer | 7322540355017 |
| Holder | Toiletpapir |
| Materiale | Plast |
| Montering | Vægmontering |
| Antal rum | 2 |
| Produkt stil | Hængslet låg med frontåbninger |
| Model- | Højde |
| Mængde | 8/Cs. |