Få mere at vide
Tonis Reagens, TRC
Artikelnummer. 30449250
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30449250 10 g
1 options
Artikelnummer. 30449250 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT52900010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Togni's Reagent
CAS 887144-97-0
Molekylær formel C10 H10 F3 I O
Mængde 10 g
Synonym 3,3-Dimethyl-1-(trifluoromethyl)-2-benziodoxole
InChI formel InChI=1S/C10H10F3IO/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)14(15-9)10(11,12)13/h3-6H,1-2H3
SMIL CC1(C)OI(c2ccccc12)C(F)(F)F
IUPAC navn 3,3-dimethyl-1-(trifluoromethyl)-1λ^{3},2-benziodoxol
Molekylvægt (g/mol) 330.09
Formel vægt 329.9728