Få mere at vide
Togni Reagens II, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Togni Reagent II |
| CAS | 887144-94-7 |
| Molekylær formel | C8 H4 F3 I O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1-(Trifluoromethyl)-1,2-benziodoxol-3(1H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4F3IO2/c9-8(10,11)12-6-4-2-1-3-5(6)7(13)14-12/h1-4H |
| SMIL | FC(F)(F)I1OC(=O)c2ccccc12 |
| IUPAC navn | 1-(trifluormethyl)-1λ^{3},2-benziodoxol-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 316.02 |
| Formel vægt | 315.9208 |