Få mere at vide
Togni Reagens II, TRC
Artikelnummer. 30452735
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30452735 5 g
1 options
Artikelnummer. 30452735 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT5290055G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Togni Reagent II
CAS 887144-94-7
Molekylær formel C8 H4 F3 I O2
Mængde 5 g
Synonym 1-(Trifluoromethyl)-1,2-benziodoxol-3(1H)-one
InChI formel InChI=1S/C8H4F3IO2/c9-8(10,11)12-6-4-2-1-3-5(6)7(13)14-12/h1-4H
SMIL FC(F)(F)I1OC(=O)c2ccccc12
IUPAC navn 1-(trifluormethyl)-1λ^{3},2-benziodoxol-3-one
Molekylvægt (g/mol) 316.02
Formel vægt 315.9208