Få mere at vide
Tofogliflozin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tofogliflozin |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26O6/c1-2-13-3-5-14(6-4-13)9-15-7-8-16-12-27-22(17(16)10-15)21(26)20(25)19(24)18(11-23)28-22/h3-8,10,18-21,23-26H,2,9,11-12H2,1H3/t18-,19-,20+,21-,22?/m1/s1 |
| Formel vægt | 386.1729 |