Få mere at vide
Tofisopam, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tofisopam |
| CAS | 22345-47-7 |
| Molekylær formel | C22 H26 N2 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 5H-2,3-Benzodiazepine','1-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-ethyl-7,8-dimethoxy-4-methyl-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-4-methyl-5-ethyl-7,8-dimethoxy-5H-2,3-benzodiazepine, 7,8-Dimethoxy-1-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-ethyl-4-methyl-5H-2,3-benzodiazepine, EGYT 341, Grandaxin, Seriel, Tofisopam |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26N2O4/c1-7-15-13(2)23-24-22(14-8-9-18(25-3)19(10-14)26-4)17-12-21(28-6)20(27-5)11-16(15)17/h8-12,15H,7H2,1-6H3 |
| SMIL | CCC1C(=NN=C(c2ccc(OC)c(OC)c2)c3cc(OC)c(OC)cc13)C |
| IUPAC navn | 1-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-ethyl-7,8-dimethoxy-4-methyl-5H-2,3-benzodiazepine |
| Molekylvægt (g/mol) | 382.45 |
| Formel vægt | 382.1893 |