missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tofisopam, Mikromol™

Artikelnummer. 17992646
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17992646 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17992646 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1618.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Tofisopam
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tofisopam
CAS 22345-47-7
Analyt- eller komponentnavne Tofisopam
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H26 N2 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 5H-2,3-Benzodiazepine, 1-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-ethyl-7,8-dimethoxy-4-methyl-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-4-methyl-5-ethyl-7,8-dimethoxy-5H-2,3-benzodiazepine, 7,8-Dimethoxy-1-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-ethyl-4-methyl-5H-2,3-benzodiazepine, EGYT 341, Grandaxin, Seriel, Tofisopam
InChI formel InChI=1S/C22H26N2O4/c1-7-15-13(2)23-24-22(14-8-9-18(25-3)19(10-14)26-4)17-12-21(28-6)20(27-5)11-16(15)17/h8-12,15H,7H2,1-6H3
SMIL CCC1C(=NN=C(c2ccc(OC)c(OC)c2)c3cc(OC)c(OC)cc13)C
IUPAC navn 1-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-ethyl-7,8-dimethoxy-4-methyl-5H-2,3-benzodiazepine
Molekylvægt (g/mol) 382.45
Mængde 100 mg
Formel vægt 382.1893 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.