Få mere at vide
Tofisopam, LoGiCal
Artikelnummer. 30462965
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462965 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30462965 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1618.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tofisopam
CAS 22345-47-7
Analyt- eller komponentnavne Tofisopam
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H26 N2 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 5H-2,3-Benzodiazepine, 1-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-ethyl-7,8-dimethoxy-4-methyl-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-4-methyl-5-ethyl-7,8-dimethoxy-5H-2,3-benzodiazepine, 7,8-Dimethoxy-1-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-ethyl-4-methyl-5H-2,3-benzodiazepine, EGYT 341, Grandaxin, Seriel, Tofisopam
InChI formel InChI=1S/C22H26N2O4/c1-7-15-13(2)23-24-22(14-8-9-18(25-3)19(10-14)26-4)17-12-21(28-6)20(27-5)11-16(15)17/h8-12,15H,7H2,1-6H3
Løsningstype Neat
SMIL CCC1C(=NN=C(c2ccc(OC)c(OC)c2)c3cc(OC)c(OC)cc13)C
IUPAC navn 1-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-ethyl-7,8-dimethoxy-4-methyl-5H-2,3-benzodiazepine
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 382.45
Mængde 10 mg
Formel vægt 382.1893 g/mol