Få mere at vide
Tofacitinib-urenhed N, TRC
Artikelnummer. 30455854
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30455854 5 mg
30455510 10 mg
30451693 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30455854 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT5280205MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1260614-73-0
Molekylær formel C13H19N5
Molekylvægt (g/mol) 245.32
Synonym N-Methyl-N-((3S,4S)-4-methylpiperidin-3-yl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
IUPAC navn N-methyl-N-[(3S,4S)-4-methylpiperidin-3-yl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amin
SMIL C[C@H]1CCNC[C@H]1N(C)c2ncnc3[nH]ccc23
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tofacitinib impurity N
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C13H19N5/c1-9-3-5-14-7-11(9)18(2)13-10-4-6-15-12(10)16-8-17-13/h4,6,8-9,11,14H,3,5,7H2,1-2H3,(H,15,16,17)/t9-,11+/m0/s1
Formel vægt 245.164