missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tofacitinib impurity L, TRC

Artikelnummer. 30454376
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30454376 2.5 mg 2.5mg
30450435 10 mg -
30450841 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30454376 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT5280152.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1675248-19-7
Molekylær formel C16H22N6O2
Molekylvægt (g/mol) 330.38
Synonym (3R,4R)-4-Methyl-3-(methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ylamino)-β-oxo-1-piperidinepropanamide, Tofacitinib Citrate Impurity 05
IUPAC navn 3-[(3R,4R)-4-methyl-3-[methyl(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino]piperidin-1-yl]-3-oxopropanamide
SMIL C[C@@H]1CCN(C[C@@H]1N(C)c2ncnc3[nH]ccc23)C(=O)CC(=O)N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tofacitinib impurity L
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C16H22N6O2/c1-10-4-6-22(14(24)7-13(17)23)8-12(10)21(2)16-11-3-5-18-15(11)19-9-20-16/h3,5,9-10,12H,4,6-8H2,1-2H3,(H2,17,23)(H,18,19,20)/t10-,12+/m1/s1
Formel vægt 330.1804
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.