Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tofacitinib citrat
Artikelnummer. 17271242 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17271242 250 mg
17261242 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17271242 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 466532500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1325.00 DKK
    1114.65 DKK / 250mg
    Spare 210.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 540737-29-9 | C22H28N6O8, C16H20N6O·C6H8O7 | 504,50 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 540737-29-9
Molekylær formel C16H20N6O·C6H8O7
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tofacitinib citrat
Mængde 250 mg
Opløselighed Opløselighed aq. soln.: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i dmso
Smeltepunkt 198,0 °C til 202,0 °C
Formel vægt 504.49