Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tofacitinib citrat |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighed | Opløselighed aq. soln.: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i dmso |
| Smeltepunkt | 198,0 °C til 202,0 °C |
| Formel vægt | 504.49 |
| InChI nøgle | SYIKUFDOYJFGBQ-UHFFFAOYNA-N |
| SMIL | OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CC1CCN(CC1N(C)C1=C2C=CNC2=NC=N1)C(=O)CC#N |
| IUPAC navn | 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid; 3-{4-methyl-3-[methyl({7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl})amino]piperidin-1-yl}-3-oxopropanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 504.50 |