Få mere at vide
Tofacitinib citrat, Mikromol™
Artikelnummer. 18023650
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18023650 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18023650 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3734.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Tofacitinib citrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tofacitinib Citrate
CAS 540737-29-9
Analyt- eller komponentnavne Tofacitinib Citrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H20 N6 O . C6 H8 O7
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (3R,4R)-4-Methyl-3-(methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ylamino)-β-oxo-1-piperidinepropanenitrile 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), 3-Piperidinamine, 1-(cyanoacetyl)-4-methyl-N-methyl-N-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl-, (3R,4R)-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1) (9CI), CP 690500-10, CP 690550-10, Tasocitinib citrate, Tofacitinib citrate, Xeljanz
InChI formel InChI=1S/C16H20N6O.C6H8O7/c1-11-5-8-22(14(23)3-6-17)9-13(11)21(2)16-12-4-7-18-15(12)19-10-20-16;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4,7,10-11,13H,3,5,8-9H2,1-2H3,(H,18,19,20);13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t11-,13+;/m1./s1
SMIL C[C@@H]1CCN(C[C@@H]1N(C)c2ncnc3[nH]ccc23)C(=O)CC#N.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre; 3-[(3R,4R)-4-methyl-3-[methyl(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino]piperidin-1-yl]-3-oxopropannitril
Molekylvægt (g/mol) 504.49
Mængde 250 mg
Formel vægt 504,1969 g/mol