Få mere at vide
TOFA, MedChemExpress
Artikelnummer. 16473248
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16473248 10 mg -
16449796 50 mg 50mg
16444516 100 mg 100mg
16435977 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16473248 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101068
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress TOFA (RMI14514;MDL14514) is an allosteric inhibitor of acetyl-CoA carboxylase-α (ACCA ).
TOFA (RMI14514
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TOFA
Fysisk form Solid
CAS 54857-86-2
Farve Off-White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H32O4
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym RMI14514 MDL14514
Opløselighedsinformation DMSO : 11.36 mg/mL (35.01 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC=C(OCCCCCCCCCCCCCC)O1)O
Molekylvægt (g/mol) 324.45
Formel vægt 324.45
Procent renhed 98.0%