missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Obtustatin

Beskrivelse
Obtustatin is a highly potent integrin α1β1 inhibitor (IC50 = 0.8 nM for α1β1 binding to type IV collagen). Selective for α1β1 over α2β1, αIIbβ3, αvβ3, α4β1, α5β6, α9β1 and α4β7. Inhibits FGF2-stimulated angiogenesis in the chicken chorioallantoic model. Displays antitumor efficacy in a synergistic mouse model of Lewis lung carcinoma; blocks human melanoma growth in nude mice.
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 95% |
| CAS | 404882-00-4 |
| Mængde | 100 μg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?