Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Obtustatin
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18728917
Skift visning
Mængde:
100 μg
Artikelnummer. Mængde
18728917 100 μg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18728917 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4664/100U
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Potent and selective α1β1 inhibitor
Obtustatin is a highly potent integrin α1β1 inhibitor (IC50 = 0.8 nM for α1β1 binding to type IV collagen). Selective for α1β1 over α2β1, αIIbβ3, αvβ3, α4β1, α5β6, α9β1 and α4β7. Inhibits FGF2-stimulated angiogenesis in the chicken chorioallantoic model. Displays antitumor efficacy in a synergistic mouse model of Lewis lung carcinoma; blocks human melanoma growth in nude mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Renhed 95%
CAS 404882-00-4
Mængde 100 μg