Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Neurokinin B (human, porcine)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18025842
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. 18025842
Brand: Tocris Bioscience™ 1582/1
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Endogenous tachykinin peptide
Neurokinin B (human, porcine) is an endogenous tachykinin agonist peptide that shows preference for the NK3 receptor (EC50 = 1 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Renhed 95%
Indhold og opbevaring Store at -20°C