Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Leupeptin hemisulfate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18792494
Mængde:
25 mg
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18792494
Brand: Tocris Bioscience™ 1167/25
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Inhibits trypsin-like/cysteine proteases
Leupeptin hemisulfate is a reversible inhibitor of trypsin-like and cysteine proteases such as calpain. Shown to inhibit activation-induced programmed cell death.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Renhed 0.95
Indhold og opbevaring Store at -20°C