Få mere at vide
Tocris Bioscience™ N-Formyl-Met-Leu-Phe
Mængde:
1 mg
Beskrivelse
N-Formyl-Met-Leu-Phe is an endogenous chemotactic peptide and agonist for the formyl peptide receptor 1 (FPR1) (Ki = 38 nM). Stimulates aggregation of leukocytes.
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 0.95 |
| Indhold og opbevaring | Store at -20°C |
| Mængde | 1 mg |