Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Angiotensin II
Mængde:
5 mg
Beskrivelse
Angiotensin II is a endogenous potent vasoconstrictor peptide; endogenous substrate for ACE2. Stimulates the synthesis and release of aldosterone.
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 0.95 |
| Indhold og opbevaring | Store at -20°C |
| Molekylvægt (g/mol) | M.W. (Observed): 1046.2 |
| Mængde | 5 mg |