Få mere at vide
Tocris Bioscience™ 2-Furoyl-LIGRLO-amide
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18075272
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. 18075272
Brand: Tocris Bioscience™ 3015/1
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Potent and selective PAR2 agonist
2-Furoyl-LIGRLO-amide is a potent and selective PAR2 receptor agonist (pD2 = 7.0). Causes a dose-dependent relaxation of murine femoral arteries.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Renhed 0.95