Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Tocrifluor T1117
Artikelnummer. 18085552
Skift visning
Mængde:
100 μg
Artikelnummer. Mængde
18085552 100 μg
1 options
Artikelnummer. 18085552 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2540/100U
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3055.00 DKK
    2885.40 DKK / 100µg
    Spare 169.60 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fluorescent cannabinoid ligand; fluorescent form of AM 251 (Cat. No. 1117)
Fluorescent form of AM 251 . AM 251 conjugated with 5-carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA) that fluoresces at 543 nm excitation (590 nm emission). Displays GPR55 binding activity.
View more information regarding Tocrifluor T1117 .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tocrifluor T1117
CAS 1186195-59-4
Mængde 100 μg
Molekylær formel C56H53Cl2N7O5
Formel vægt 974.97
Renhed >95%
Molekylvægt (g/mol) 974.984