Få mere at vide
α-Tocopherol Polyethylene Glycol Succinate, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31336439
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31336439 1 g
31323567 500 g
31332321 25 g
31325592 100 g
31327114 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31336439 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1264561g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Alpha Tocopherol ≥ 25%
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-Tocopherol Polyethylene Glycol Succinate
CAS 9002-96-4
Molekylær formel (C2H4O)nC33H54O5
Mængde 1 g
SMIL NONE