Få mere at vide
α-Tocopherol phosphate, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200098066
Encompass_Preferred
Mængde:
5 mg
10 mg
Artikelnummer. 16459667
Brand: Medchem Express HY16686
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress α-Tocopherol phosphate is the compound demonstrating the highest vitamin E activity, which is available both in its natural form as RRR-alpha-tocopherol isolated from plant sources.
α-Tocopherol phosphate is the compound demonstrating the highest vitamin E activity, which is available both in its natural form as RRR-alpha-tocopherol isolated from plant sources.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-Tocopherol phosphate
CAS 38976-17-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H51O5P
Mængde 5 mg
Synonym alpha-Tocopherol phosphate TocP vitamin E phosphate
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (195.81 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.31 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC1=C(O[C@@](CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)(C)CC2)C2=C(C)C(OP(O)(O)=O)=C1C
Molekylvægt (g/mol) 510.69
Formel vægt 510.69
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.