Få mere at vide
Tocofersolan, MedChemExpress
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Beskrivelse
Tocofersolan is synthetic polyethylene glycol derivative of α-tocopherol. Tocofersolan is an orally active and water-soluble analog of vitamin E. Tocofersolan can reduce neurobehavioral deficits in zebrafish embryos exposed to moderate and high concentrations of BaP during early development. Tocofersolan shows antioxidant activity. Tocofersolan can be used to provide an orally bioavailable source of vitamin E.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tocofersolan |
| CAS | 9002-96-4 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C35H58O6 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | TPGS D-α-Tocopherol polyethylene glycol 1000 succinate Vitamin E-TPGS |
| Opløselighedsinformation | H2O : 100 mg/mL (66.09 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (66.09 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (33.05 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC1=C(CCC(CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)(C)O2)C2=C(C)C(C)=C1OC(CCC(OCCO)=O)=O.[n] |
| Molekylvægt (g/mol) | 1513.0 |
| Vis mere |
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.