Få mere at vide
Toceranib Phosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Toceranib Phosphate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25FN4O2.H3O4P/c1-13-19(12-17-16-11-15(23)5-6-18(16)26-21(17)28)25-14(2)20(13)22(29)24-7-10-27-8-3-4-9-27;1-5(2,3)4/h5-6,11-12,25H,3-4,7-10H2,1-2H3,(H,24,29)(H,26,28);(H3,1,2,3,4)/b17-12-; |
| Formel vægt | 494.173 |