Få mere at vide
Tocainide Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tocainide Hydrochloride |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O.ClH/c1-7-5-4-6-8(2)10(7)13-11(14)9(3)12;/h4-6,9H,12H2,1-3H3,(H,13,14);1H |
| Formel vægt | 228.1029 |