Learn More
TOC Standard, Reagecon™
Product Code. 14812191 Shop All Reagecon Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
35 mL
Unit Size:
35mL
Product Code. Quantity Unit Size
14812191 35 mL 35mL
1 options
Product Code. 14812191 Supplier Reagecon Supplier No. RTOCK18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1165.00 DKK
    594.45 DKK / 35ml
    Spare 570.55 DKK
    48% Slukket
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.